주요 문서
595969
Sigma-Aldrich
Disperse Orange 3 acrylamide
동의어(들):
4-Methacryloylamino-4′-nitroazobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NO2C6H4N2C6H4NHCOCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
296.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
mp
206.5 °C (dec.) (lit.)
λmax
222 nm (2nd)
222 nm (2nd)
375 nm
375 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(NC(=O)C=C)cc2
InChI
1S/C15H12N4O3/c1-2-15(20)16-11-3-5-12(6-4-11)17-18-13-7-9-14(10-8-13)19(21)22/h2-10H,1H2,(H,16,20)/b18-17+
InChI key
UFJASOUPUMZANE-ISLYRVAYSA-N
기타 정보
NLO material
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)