주요 문서
46939
Sigma-Aldrich
Fluorescein diacetate 5-maleimide
suitable for fluorescence
동의어(들):
5-Maleimido-fluorescein diacetate, Fluorescein-5-maleimide diacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩364,588
₩364,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩364,588
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H17NO9
CAS Number:
Molecular Weight:
511.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
₩364,588
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
형광
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
적합성
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
InChI key
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Fluorescein diacetate 5-maleimide can be used as a substrate to prepare fluorescent Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles (SPMNP) applicable in the subcellular fractionation process.[1] It is also used in the surface modification of glass substrates to alter the surface properties.[2]
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Formation of conjugates with immunoreactant for photoluminometric immunoassay by fluorescent energy transfer[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Preparation and characterization of alkyl-thiols monolayer on glass substrates by microcontact printing
Abdullah NH, et al.
AAPS PharmSci, 10, 9538-9543 (2015)
Surface functionalization dependent subcellular localization of Superparamagnetic nanoparticle in plasma membrane and endosome
Raj Deepak BTG and Khan NA
Nano convergence, 5, 4-4 (2018)
J. Lakowicz et al.
Eur. Pat. Appl. 552108, CA120, 101282 (1993)