주요 문서
595837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
96%
동의어(들):
(S)-3,3′-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (S)-3,3′-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (S)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (S)-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-bi-2-naphthol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H12Br2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
444.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
solid
mp
256-260 °C
SMILES string
Oc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(O)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
InChI key
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
(S)-(-)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol may be used as a catalyst in the preparation of (R)-1-(2-propenyl)-2-(3-phenoxymethoxypropyl)-2-cyclohexenol.[1]
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantioselective Conjugate Allylation of Cyclic Enones.
Taber DF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(18), 7614-7617 (2011)