문서
595462
Sigma-Aldrich
1,2-Indandione-2-oxime
97%
동의어(들):
2-Oximino-1-indanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
209 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O\N=C1/Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)10-12/h1-4,12H,5H2/b10-8+
InChI key
CWEXMSPEUDRDPH-CSKARUKUSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable