415472
1 of 10
Sigma-Aldrich
533238
2-Chlorobenzaldehyde oxime
C102202
Cyclohexanone oxime
H18607
2′-Hydroxyacetophenone
S429139
BUTYRALDOXIME
860417
Salicylamide
647659
Acetophenone oxime
709794
2-Methylbenzamide oxime
PH008855
(2E)-5-methoxy-1H-indene-1,2(3H)-dione 2-oxime
A10507
Acetone oxime
C80857
trans-Cinnamic acid
100
96%
152-154 °C (lit.)
oxime
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?