주요 문서
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
56-60 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
InChI key
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)