문서
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidine
98%
동의어(들):
4,6-Pyrimidinediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.09
Beilstein:
112224
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable