주요 문서
59490
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-2,2-Dimethyl-α,α,α′,α′-tetra(2-naphthyl)dioxolane-4,5-dimethanol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
(−)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetra(2-naphthyl)-L-threitol, (−)-DINOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩171,129
₩171,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩171,129
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
666.80
Beilstein:
6168481
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩171,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
광학 활성
[α]20/D −116±2°, c = 1% in ethyl acetate
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
213-216 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
ketal
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)O[C@H]([C@@H](O1)C(O)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4)C(O)(c6ccc7ccccc7c6)c8ccc9ccccc9c8
InChI
1S/C47H38O4/c1-45(2)50-43(46(48,39-23-19-31-11-3-7-15-35(31)27-39)40-24-20-32-12-4-8-16-36(32)28-40)44(51-45)47(49,41-25-21-33-13-5-9-17-37(33)29-41)42-26-22-34-14-6-10-18-38(34)30-42/h3-30,43-44,48-49H,1-2H3/t43-,44-/m1/s1
InChI key
QWADMRIAKWGVBF-NDOUMJCMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.