Merck
모든 사진(5)
주요 문서
282367
Sigma-Aldrich
(1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol
99%
동의어(들):
(+)-2-Hydroxyisopinocampheol, (1S,2S,3R,5S)-2,3-Pinanediol, (1S,2S,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol, [1S-(1α,2α,3α,5α)]-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩52,171
5 G
₩190,110
100 G
₩2,823,832
₩52,171
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩52,171
5 G
₩190,110
100 G
₩2,823,832
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
Beilstein:
1853591
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩52,171
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +8.5°, c = 6.5 in toluene
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
57-59 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC1(C)C2C[C@@H](O)[C@@](C)(O)C1C2
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-8,11-12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,8+,10-/m0/s1
InChI key
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(1S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol can be used as a chiral reagent in the synthesis of homochiral α-hydroxyketones[1] and in the resolution of prolineboronate esters.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Ricardo Lira et al.
Organic letters, 9(21), 4315-4318 (2007-09-18)
syn-beta-Hydroxyallylsilanes of general structure 11 and 28 are prepared in 50-86% yield and 91-95% ee (for aliphatic aldehydes; 50% ee for benzaldehyde) via the BF(3).Et(2)O-promoted gamma-silylallylboration reactions, using reagents 14 and 15.
The efficient synthesis and simple resolution of a prolineboronate ester suitable for enzyme-inhibition studies
Terence A.K, et al.
Tetrahedron, 49, 5, 1009-1016 (1993)
Selective oxidation of optically active sec,sec-1,2-diols by dioxiranes. A practical method for the synthesis of homochiral .alpha.-hydroxy ketones in high optical purity
Lucia D'Accolti, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 14, 3600-3601 (1993)