주요 문서
594733
Sigma-Aldrich
Hafnium nitride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HfN
CAS Number:
Molecular Weight:
192.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
SMILES string
N#[Hf]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)