주요 문서
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩224,620
₩224,620
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩224,620
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HfO2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩224,620
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.95%
양식
powder
density
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
InChI key
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.