주요 문서
594660
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
135.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4H,1H3
InChI key
BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)