주요 문서
593664
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
97%
동의어(들):
6-Fluoropicolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
141.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)