주요 문서
592897
Sigma-Aldrich
Imidazole-1-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10MG
US$30.70
US$30.70
일반적으로 영업일 2일 이내에 배송됩니다. (미국 이외 국가로의 배송은 1~2주가 더 소요될 수 있습니다.)
크기 선택
보기 변경
10MG
US$30.70
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
98.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
US$30.70
일반적으로 영업일 2일 이내에 배송됩니다. (미국 이외 국가로의 배송은 1~2주가 더 소요될 수 있습니다.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)