주요 문서
219908
Sigma-Aldrich
4-Imidazolemethanol hydrochloride
98%
동의어(들):
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩115,812
₩115,812
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩115,812
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
134.56
Beilstein:
3562041
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩115,812
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
108-111 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
InChI key
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Junko Ohkanda et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 482-492 (2006-02-01)
A series of imidazole-containing peptidomimetic PFTase inhibitors and their co-crystal structures bound to PFTase and FPP are reported. The structures reveal that the peptidomimetics adopt a similar conformation to that of the extended CVIM tetrapeptide, with the imidazole group coordinating