주요 문서
592838
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-[(trimethylsilyl)ethynyl]aniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiC≡CC6H4N(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
mp
86-90 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H19NSi/c1-14(2)13-8-6-12(7-9-13)10-11-15(3,4)5/h6-9H,1-5H3
InChI key
CTEFXFPTVUQSHR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)