주요 문서
591963
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,2-trifluoroethyl methacrylate)
동의어(들):
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate polymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
양식
solid
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
점도
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
mp
50-52 °C (lit.)
전이 온도
Tg 69 °C(lit.)
solubility
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
InChI key
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)