주요 문서
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenethyl)isothiocyanate
97%
동의어(들):
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩319,116
₩319,116
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩319,116
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8ClNS
CAS Number:
Molecular Weight:
197.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩319,116
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6000 (lit.)
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
isothiocyanate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI key
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)