주요 문서
590274
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl azide, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩202,899
₩202,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩202,899
About This Item
Linear Formula:
Si(CH2)2C6H4SO2N3
Molecular Weight:
238.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.22
₩202,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.5-1.0 mmol/g loading
입자 크기
40-63 μm
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.