Key Documents
589640
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl-d4 chloride
98 atom % D
동의어(들):
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarbonyl dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D4Cl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
266 °C
mp
79-81 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
LXEJRKJRKIFVNY-RHQRLBAQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
180 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)