주요 문서
586358
Sigma-Aldrich
Ethyl(benzene-d5)
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
111.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
density
0.908 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-DKFMXDSJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
표적 기관
hearing organs
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)