주요 문서
58565
Sigma-Aldrich
Isobutyllithium solution
technical, ~16% in heptane (~1.7 M)
동의어(들):
Lithium 2-methyl-1-propanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2Li
CAS Number:
Molecular Weight:
64.06
Beilstein:
4450775
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품 58565은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
grade
technical
Quality Level
농도
~16% in heptane (~1.7 M)
density
0.69 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Li]CC(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h4H,1H2,2-3H3;
InChI key
YZLMQRULZXAMEC-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
24.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-4.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)