주요 문서
579181
Sigma-Aldrich
5′-Ethoxy-2′-hydroxyacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CCH2OC6H3(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-10(12)9(6-8)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
InChI key
ONGGIUWOMYNJFI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)