556459
Polyaniline (emeraldine base)
average Mw ~5,000
동의어(들):
Emeraldine base polyaniline
크기 선택
About This Item
추천 제품
분자량
average Mw ~5,000
Quality Level
solubility
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~325 nm
SMILES string
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI key
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.