주요 문서
578509
Sigma-Aldrich
Cyclopropylmethan-d2-ol
98 atom % D
동의어(들):
a,a-Cyclopropanemethan-d2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H5CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
120 °C mmHg (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C1CC1
InChI
1S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5H,1-3H2/i3D2
InChI key
GUDMZGLFZNLYEY-SMZGMGDZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)