493449
2-Benzofurancarboxaldehyde
97%
동의어(들):
1-Benzofuran-2-carbaldehyde, 2-Benzofurancarbaldehyde, 2-Formylbenzofuran, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyde, Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Coumarilaldehyde
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
refractive index
n20/D 1.633 (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
InChI key
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable