Key Documents
578487
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formyl-3-nitrobenzoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3COCOC6H3(NO2)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
209.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)6-2-3-7(5-11)8(4-6)10(13)14/h2-5H,1H3
InChI key
WGOOPYYIMZJWMA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)