주요 문서
H48107
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
98%
동의어(들):
2-Nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 3-Formyl-4-nitrophenol, 3-Hydroxy-6-nitrobenzaldehyde, 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩171,637
25 G
₩538,965
₩171,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩171,637
25 G
₩538,965
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3(NO2)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
Beilstein:
1910196
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩171,637
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-4,10H
InChI key
XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1