주요 문서
575259
Sigma-Aldrich
Europium(III) bromide hydrate
≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩240,657
₩240,657
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩240,657
About This Item
Linear Formula:
EuBr3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
391.68 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩240,657
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: europium
불순물
≤100 ppm Trace Metal impurities Analysis
mp
>702 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Br[Eu](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Eu.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
OGMPIQQAKMSLKG-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.