주요 문서
574945
Sigma-Aldrich
Hexaamminenickel(II) bromide
99.999%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[Ni(NH3)6]Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
320.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.999%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES string
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)