주요 문서
574708
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6ClF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
60-64 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
InChI key
LJHFYVKVIIMXQM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)