주요 문서
570338
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~32,000
동의어(들):
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩588,802
₩588,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩588,802
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩588,802
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
분자량
PCL average Mn ~32,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~37,000 (total)
분해 기간
>12 months
mp
54.2-55.9 °C (lit.)
54.2-55.9 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
<1.4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Biocompatible diblock copolymer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.