주요 문서
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butyric acid
95%
동의어(들):
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩199,245
₩199,245
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩199,245
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
224.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩199,245
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
67-71 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)