주요 문서
569623
Sigma-Aldrich
9-Benzylidenefluorene
98%
동의어(들):
9-Benzylidene-9H-fluorene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H14
CAS Number:
Molecular Weight:
254.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
74-77 °C (lit.)
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C=C2\c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
InChI key
RMQMLYMBZGDKBY-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Refrigerate
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)