주요 문서
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
73-77 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)