주요 문서
553786
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
동의어(들):
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩172,855
₩172,855
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩172,855
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8ClN3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
205.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩172,855
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
44-47 °C (lit.)
작용기
chloro
ether
SMILES string
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
InChI key
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)