주요 문서
567086
Sigma-Aldrich
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
95%
동의어(들):
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4750 (lit.)
bp
258-259 °C (lit.)
벌크 밀도
1.154 g/mL
작용기
ester
thioether
SMILES string
COC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4S/c1-10-6(8)3-4-12-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
XNDKLLFGXIEGKL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
129.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)