주요 문서
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl chloride
95%
동의어(들):
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩76,024
500 G
₩81,809
₩76,024
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩76,024
500 G
₩81,809
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
161.03
Beilstein:
471558
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩76,024
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
bp
216-222 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC[1].
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene[2] and a tryptamine.[3]
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)