주요 문서
566365
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩136,315
25 G
₩452,792
₩136,315
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩136,315
25 G
₩452,792
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
196.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩136,315
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
53-57 °C (lit.)
작용기
bromo
nitrile
SMILES string
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Bromo-3-methylbenzonitrile may be used to synthesize 2,4,6-tris(4-bromo-3-methyl-phenylene)-1,3,5-triazine[1] and 4-fluoro-3-methylbenzonitrile.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
"The Evolution of Pd0/PdII-Catalyzed Aromatic Fluorination"
Sather CA and Buchwald.LS
Accounts of Chemical Research, 49(10), 2146-2157 (2016)