주요 문서
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H2(OCH3)4
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
InChI key
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)