주요 문서
565016
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)4C6HCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
mp
178-181 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(C)c(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-6-5-7(2)9(4)10(8(6)3)11(12)13/h5H,1-4H3,(H,12,13)
InChI key
STIDRZRESMTQBD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)