주요 문서
564486
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
564486 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
238-242 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
VUTJHOWRPUPHIG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Iron-catalyzed oxidative coupling with benzene derivatives through homolytic aromatic substitution
  • Preparation of microtubule inhibitors as potential antitumors
  • Rhodium/chiral ligand-catalyzed arylation/Dieckmann-type annulation
  • Copper-catalyzed oxidative N-arylation
  • Suzuki and Stille palladium-catalyzed coupling
  • Boron-Heck arylation
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)