주요 문서
563781
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H2OCH3MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
239.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1c(C)cc([Mg]Br)cc1C
InChI
1S/C9H11O.BrH.Mg/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KIYSUNNVTFBQIT-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)