주요 문서
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)