주요 문서
563412
Sigma-Aldrich
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
동의어(들):
Trimethyl[(naphthalen-1-yl)ethynyl]silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7C≡CSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
224.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
292-293 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16Si/c1-16(2,3)12-11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,1-3H3
InChI key
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)