주요 문서
56308
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
tert-Butyl (R)-3-pyrrolidinylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.25
Beilstein:
5377812
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D +21.5±1.5°, c = 1 in ethanol
구성
carbon content, 56.88-59.20%
nitrogen content, 14.74-15.04%
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
DQQJBEAXSOOCPG-SSDOTTSWSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.