주요 문서
540781
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminopyrrolidine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩155,904
₩155,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩155,904
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩155,904
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
광학 활성
[α]/D +20°, neat
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m1/s1
InChI key
NGXSWUFDCSEIOO-SCSAIBSYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F
Flash Point (°C)
64 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lena van Giesen et al.
Cell, 183(3), 594-604 (2020-10-31)
Animals display wide-ranging evolutionary adaptations based on their ecological niche. Octopuses explore the seafloor with their flexible arms using a specialized "taste by touch" system to locally sense and respond to prey-derived chemicals and movement. How the peripherally distributed octopus