주요 문서
562831
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran-4-carboxylic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
212.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
211-215 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C13H8O3/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
BSMAWCXKHJSJIB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)