문서
550345
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7ClO3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
130-134 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
InChI key
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable