주요 문서
562807
Sigma-Aldrich
N-Propylmaleimide
95%
동의어(들):
1-Propyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Propyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩134,894
₩134,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩134,894
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
Beilstein:
1525008
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩134,894
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
imide
maleimide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI key
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Refrigerate
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58.9 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M Sortino et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(9), 2823-2834 (2011-04-13)
The synthesis, in vitro evaluation and SAR studies of 67 maleimides and derivatives acting as antifungal agents are reported. A detailed SAR study supported by theoretical calculations led us to determine that: an intact maleimido ring appears to be necessary